Malonate de di-tert-butyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₂₀O₄ Poids moléculaire: 216.28 g/mol Point d'ébullition: 110…111 °C (22 mmHg) Point de fusion: –7 °C Densité: 0.966 g/cm³ Point éclair: 88 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008810 Numéro CAS: 541-16-2 EINECS: 208-769-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |