Malonate d'éthyle et de tert-butyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 32864-38-3
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 98-100°/22mm
Beilstein Reference: 1776681
MDL No.: MFCD00009193
Formule:
C₉H₁₆O₄ Point d'ébullition: 98…100 °C (22 mmHg) Densité: 0,994 Point éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009193 Numéro CAS: 32864-38-3 EINECS: 251-269-8 |