Malonate d'éthyle et de tert-butyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₆O₄ Poids moléculaire: 188.22 g/mol Point d'ébullition: 106…110 °C (760 mmHg) Densité: 1.001 g/cm³ Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009193 Numéro CAS: 32864-38-3 EINECS: 251-269-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to pale yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR | consistent with structure |