Imprimer
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27199.14 H27199.06
H27199.14EA 222 EUR
H27199.14 H27199.06
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Purity: 90+% CAS No.: 30282-14-5 Molecular Formula: C12H20O4 Formula Weight: 228.28 Flash Point: 79°(174°F) Melting Point: 100-107° Boiling Point: 83-86°/13mm UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00151157
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 83…86 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 100…107 °C
Point éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151157
Numéro CAS: 30282-14-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III