Imprimer
2,4,6-Tribromorésorcinol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19436.03 A19436.06
A19436.03EA 19.2 EUR
A19436.03 A19436.06
2,4,6-Tribromorésorcinol ≥98%
2,4,6-Tribromorésorcinol
Purity: 98% CAS No.: 2437-49-2 Molecular Formula: C6H3Br3O2 Formula Weight: 346.82 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00009717
Formule: C₆H₃Br₃O₂
Poids moléculaire: 346.82 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009717
Numéro CAS: 2437-49-2
EINECS: 219-442-2