Imprimer
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PAR monosodium salt monohydrate, 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
178268-10G 178268-5G
178268-10GEA 276 EUR
178268-10G 178268-5G
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H₂O₂) and superoxide anion (O₂•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn²⁺, Zinc transition metal ions.
Formule: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
Poids moléculaire: 255.21 g/mol (237.19 anhy)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00150712
Numéro CAS: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c121e63e562bbcbe0b3ee93740cbe5ee6edb24a6&vid=5dfbf6928c7c58c2c0b7cf85643e45c47de43e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC area %) ≥ 97.5 %
Water 4 - 10 %
Infrared Spectrum Conforms to structure