Imprimer
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
176320050 176320250 176321000
ACRO176320050EA 161 EUR
ACRO176320050 ACRO176320250 ACRO176321000
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate 99+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Formule: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150712
Numéro CAS: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (413 nm, water)
Titration with HClO4 ≥99 % (on dry substance)
Suitability (for Pb determination) Passes test