Imprimer
Trisulfate de diindium hydraté, Qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
33303.22 33303.36
33303.22EA 113 EUR
33303.22 33303.36
Trisulfate de diindium hydraté, Qualité Réactif
Trisulfate de diindium hydraté
CAS No.: 15244-38-9 Molecular Formula: Cr2(SO4)3.xH2O Formula Weight: 392.17(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to violet Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016039
Formule: Cr₂O₁₂S₃·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016039
Numéro CAS: 15244-38-9
EINECS: 233-253-2