Imprimer
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ≥70% (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
A13292.0B A13292.18 A13292.30
A13292.0BEA 314 EUR
A13292.0B A13292.18 A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ≥70% (p/p)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
CAS No.: 22722-98-1 Molecular Formula: C6H16AlNaO4 Formula Weight: 202.16 Flash Point: 4°(39°F) Merck Reference: 14,8565 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00011631
Formule: C₆H₁₆AlNaO₄
Densité: 1,020
Point éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011631
Numéro CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 14,8565