Imprimer
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 192 EUR
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006676
Numéro CAS: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %