Imprimer
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
268600250 268600050 268601000
ACRO268600250EA 216 EUR
ACRO268600250 ACRO268600050 ACRO268601000
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075259
Numéro CAS: 114971-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %