Imprimer
2-Ethylcyclohexanone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20748.06 B20748.14
B20748.06EA 97.5 EUR
B20748.06 B20748.14
2-Ethylcyclohexanone ≥99%
2-Ethylcyclohexanone
Purity: 99% CAS No.: 4423-94-3 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 MDL No.: MFCD00066306
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066306
Numéro CAS: 4423-94-3