Ethyl 3-isothiocyanatopropionate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 17126-62-4
Molecular Formula: C6H9NO2S
Formula Weight: 159.20
Refractive Index: 1.5014
Odour: Pungent
Boiling Point: 75-76°/8mm
Beilstein Reference: 1705633
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041130
Formule:
C₆H₉NO₂S Point d'ébullition: 75…76 °C (8 mmHg) Densité: 1,12 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041130 Numéro CAS: 17126-62-4 ADR: 8,III |