Imprimer
1-Bromo-4-(octyloxy)benzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13334.14 A13334.03
A13334.14EA 475 EUR
A13334.14 A13334.03
1-Bromo-4-(octyloxy)benzène ≥98%
1-Bromo-4-(octyloxy)benzène
Purity: 98% CAS No.: 96693-05-9 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 135-137°/0.5mm MDL No.: MFCD00043445
Formule: C₁₄H₂₁BrO
Point d'ébullition: 135…137 °C (0,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043445
Numéro CAS: 96693-05-9