Aluminium stéarate, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Aluminum stearate, Aluminum tristearate
CAS No.: 637-12-7
Molecular Formula: Al[CH3(CH2)16CO2]3
Formula Weight: 877.42
Physical Form: Powder
Melting Point: 105-115°
Merck Reference: 14,364
MDL No.: MFCD00036389
Formule:
C₅₄H₁₀₅AlO₆ Point de fusion: 105…115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036389 Numéro CAS: 637-12-7 EINECS: 211-279-5 Indice Merck: 14,364 |