Acide 3-(méthylthio)propionique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Methylthio)propionic Acid
Purity: 98%
CAS No.: 646-01-5
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4885
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 16°
Boiling Point: 244-247°
Beilstein Reference: 1743054
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00059635
Formule:
C₄H₈O₂S Point d'ébullition: 244…247 °C Point de fusion: ∼ 16 °C Densité: 1,16 Point éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059635 Numéro CAS: 646-01-5 EINECS: 211-460-9 UN: 3265 ADR: 8,III |