Imprimer
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19548.AE A19548.AP A19548.0F
A19548.AEEA 28.4 EUR
A19548.AE A19548.AP A19548.0F
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
CAS No.: 25340-17-4 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.495 Boiling Point: 182-184° UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00792900
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 182…184 °C
Densité: 0,87
Point éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792900
Numéro CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3,III