Diethylbenzene (mixture of isomers) mélange d'isomères o, m et p 95% (somme des isomères)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₄ Poids moléculaire: 134.22 g/mol Point d'ébullition: 180…182 °C (760 mmHg) Point de fusion: –73 °C Densité: 0.869 g/cm³ Point éclair: 56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00792900 Numéro CAS: 25340-17-4 EINECS: 246-874-9 UN: 2049 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % (sum of o-, m-, p-isomers) |
Titration with HCl | 0.37 to 0.43 M |
Bromide (Br) | ≤500 ppm |