Imprimer
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
487506-1 487506-5
487506-1EA 68.2 EUR
487506-1 487506-5
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle, Sigma-Aldrich®
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Numéro MDL: MFCD00064088
Numéro CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3