Carmin alum lake of carminic acid, pur, certifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
CI 75470
Formule:
C₂₂H₂₀O₁₃ Poids moléculaire: 492.389 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167028 Numéro CAS: 1390-65-4 EINECS: 215-724-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
BSC Certification | Passes |