Imprimer
Acide carminique 70-90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
346630010 346630050
ACRO346630010EA 133 EUR
ACRO346630010 ACRO346630050
Acide carminique 70-90%
Acide carminique
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Point de fusion: 136 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN: 3147
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %