Imprimer
D-Glucopyrannoside de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40024.0005 8.40024.0100
8.40024.0005EA 28.5 EUR
8.40024.0005 8.40024.0100
D-Glucopyrannoside de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
D-Glucopyrannoside de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₆
Numéro CAS: 3149-68-6
EINECS: 221-581-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 600 g/l (25 °C)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3