Imprimer
2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)ethanone, 2-(Bromoacetyl)thiophene
H51060.03 H51060.06
H51060.03EA 331 EUR
H51060.03 H51060.06
2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 10531-41-6 Molecular Formula: C6H5BrOS Formula Weight: 205.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 127-130°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02677721
Formule: C₆H₅BrOS
Point d'ébullition: 127…130 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,62
Numéro MDL: MFCD02677721
Numéro CAS: 10531-41-6
UN: 3261
ADR: 8,II