Imprimer
Carbure de dimolybdène ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12192.22 12192.36
12192.22EA 161 EUR
12192.22 12192.36
Carbure de dimolybdène ≥99.5% (base métaux)
Carbure de dimolybdène
Purity: 99.5% CAS No.: 12069-89-5 Molecular Formula: Mo2C Formula Weight: 203.91 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014218
Formule: CMo₂
Poids moléculaire: 203.89 g/mol
Point de fusion: 2687 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014218
Numéro CAS: 12069-89-5
EINECS: 235-115-7