Imprimer
Carbure de niobium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12147.14 12147.22
12147.14EA 87.1 EUR
12147.14 12147.22
Carbure de niobium ≥99% (base métaux)
Carbure de niobium
Purity: 99+% CAS No.: 12069-94-2 Molecular Formula: NbC Formula Weight: 104.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.60 Melting Point: 3500° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016237
Formule: CNb
Poids moléculaire: 104.91 g/mol
Point de fusion: 3500 °C
Densité: 7.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016237
Numéro CAS: 12069-94-2
EINECS: 235-117-8
UN: 3178
ADR: 4.1 III