Ethyl phenylglyoxylate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl benzoylformate
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Point d'ébullition: 138…139 °C (18 mmHg) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009120 Numéro CAS: 1603-79-8 EINECS: 216-504-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |