Imprimer
Tristearin (glycerol tristearate) ~65%, poudre blanc cassé, grade Technique
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0210313125 0210313105 0210313180
ICNA0210313125EA 395 EUR
ICNA0210313125 ICNA0210313105 ICNA0210313180
Tristearin (glycerol tristearate) ~65%, poudre blanc cassé, grade Technique
Tristearin (glycerol tristearate)
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.
Formule: C₅₇H₁₁₀O₆
Point de fusion: 53…56 °C (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036230
Numéro CAS: 555-43-1
EINECS: 209-097-6