Imprimer
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
215670050 215670250 215670010
ACRO215670050EA 159 EUR
ACRO215670050 ACRO215670250 ACRO215670010
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formule: C₅₁H₉₈O₆
Point d'ébullition: 315 °C
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008995
Numéro CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %