4-Méthoxybenzhydrol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 720-44-5
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 65-68°
Beilstein Reference: 3202445
MDL No.: MFCD00014398
Formule:
C₁₄H₁₄O₂ Point de fusion: 65…68 °C |
Numéro MDL:
MFCD00014398 Numéro CAS: 720-44-5 EINECS: 211-953-9 |