Acide fluorhydrique 0,98%
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HF Poids moléculaire: 20,01 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011346 Numéro CAS: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8,II |