N-Éthylpropylamine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 20193-20-8
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2CH3
Formula Weight: 87.16
Flash Point: 4.4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Boiling Point: 80-85°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015198
Formule:
C₅H₁₃N Point d'ébullition: 80…85 °C Densité: 0,748 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015198 Numéro CAS: 20193-20-8 EINECS: 243-573-4 ADR: 3,II |