Imprimer
3,5-Difluoro-4-méthoxyaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26778.03 H26778.06
H26778.03EA 212 EUR
H26778.03 H26778.06
3,5-Difluoro-4-méthoxyaniline ≥97%
3,5-Difluoro-4-méthoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 363-47-3 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Odour: Characteristic Melting Point: 77-80° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04115910
Formule: C₇H₇F₂NO
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115910
Numéro CAS: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III