Imprimer
(±)-3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]-3-heptène 90% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]-3-heptène
367960250 367960010
ACRO367960250EA 45.9 EUR
ACRO367960250 ACRO367960010
(±)-3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]-3-heptène 90% stabilisé
(±)-3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]-3-heptène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 167…170 °C (1013 hPa)
Densité: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001315
Numéro CAS: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,01885
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.862 to 0.865 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol