Imprimer

Réactif de Nessler

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

85223.260 85223.290
PRLS85223.260EA 91.1 EUR
PRLS85223.260 PRLS85223.290
Réactif de Nessler
Réactif de Nessler
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00049656
Numéro CAS: 7783-33-7
UN: 2922
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR