Imprimer
Deuterium oxyde Isotope_(99.90% D) NMR
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Eau lourde, Eau-D2
84541.0500EA 2160 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuterium oxyde Isotope_(99.90% D) NMR
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
Poids moléculaire: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.8 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Indice Merck: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference