Acétonitrile ≥99.8%, SupraSolv® pour GC-MS
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cyanométhane
, Méthyle cyanure
, Cyanure de méthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
H₃CCN Poids moléculaire: 41,05 g/mol Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45,7 °C Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 2 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Indice Merck: 13,00071 |
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |