Imprimer
Acétone 99,8, SupraSolv® GC_MS, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
MQ100
1.00658.2500 1.00658.1000
1.00658.2500EA 223 EUR
1.00658.2500 1.00658.1000
Acétone 99,8, SupraSolv® GC_MS, Supelco®
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.05%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis