Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, certificat DAkkS, BLAUBRAND® ETERNA
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAKKS32762 DAKKS32720 DAKKS32738 DAKKS32754 DAKKS32764 DAKKS32708
BRNDDAKKS32762EA 181 EUR
BRNDDAKKS32762 BRNDDAKKS32720 BRNDDAKKS32738 BRNDDAKKS32754 BRNDDAKKS32764 BRNDDAKKS32708
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, certificat DAkkS, BLAUBRAND® ETERNA
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A, conformité certifiée.
  • Certificat d'étalonnage DAkkS inclus
  • Calibrées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Anneaux de marquage aux principales graduations, marques et inscriptions de couleur ambrée ETERNA
Certifications: DIN EN ISO 4788