Imprimer
Burettes, robinet droit, Schellbach, avec certificat individuel USP ou certificat d'étalonnage DAkkS, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAKKS12484 USP12484 USP12487 USP12488 DAKKS12488
BRNDDAKKS12484EA 197 EUR
BRNDDAKKS12484 BRNDUSP12484 BRNDUSP12487 BRNDUSP12488 BRNDDAKKS12488
Burettes, robinet droit, Schellbach, avec certificat individuel USP ou certificat d'étalonnage DAkkS, BLAUBRAND®
Burettes
Verre borosilicaté 3.3, classe AS.
  • Étalonnage pour la distribution « TD, Ex », conformité certifiée
  • Bande Schellbach, anneaux de marquage aux principales graduations
  • Repères et inscriptions très contrastés en émail bleu représentant la combinaison de résistance et lisibilité optimale
Longueur : 800 mm