Imprimer
SE600 Cuve d'électrophorèse verticale standard double à refroidissement
Fournisseur: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SE600-15-1.5 SE600
732-1919EA 1890 EUR
732-1919 732-1918
SE600 Cuve d'électrophorèse verticale standard double à refroidissement
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Le modèle SE600 est idéal pour toutes les séparations par électrophorèse standard.
  • Taille de plaque de verre maximale de 18×16 cm
  • Produit des séries droites et des bandes précises et bien définies
  • Analyse jusqu'à quatre gels (112 échantillons maximum) en même temps sous les mêmes conditions
  • Analyse les gels à une température constante de 1 à 45 °C
  • Peut accueillir des gels polyacrylamides natifs et dénaturants, ainsi que des électrophorèses 2-D
  • Une grande variété d'accessoires permet de personnaliser les configurations de gel en fonction des besoins individuels
Informations de livraison: l'unité complète inclut une chambre de tampon inférieure, une chambre de tampon supérieure, un couvercle de sécurité avec câbles haute tension, un échangeur thermique, 6 plaques de verre (18×16 cm), 4 ensembles d'attaches (16 cm), 6 cames, 2 joints rainurés pour chambre de tampon supérieure, un support de coulage pour gel double avec base nivelante, un niveau à bulle, 2 joints laminés pour le système de coulage, un barrage à tampon, un modèle d'alignement, un outil de séparation de plaques, 2 peignes (15 puits, épaisseur 1,5 mm) et 4 espaceurs (largeur 2 cm, épaisseur 1,5 mm). L'unité de base est fournie sans les peignes et les espaceurs longs de 16 cm, qui peuvent être commandés séparément.