Imprimer
Cuve d'électrophorèse verticale intégrée, SE300 miniVE™
Fournisseur: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SE300 SE300-10A-1.0
732-1772EA 750 EUR
732-1772 732-1773
Cuve d'électrophorèse verticale intégrée, SE300 miniVE™
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Le système SE300 miniVE™ d'électrophorèse verticale intégrée et de transfert (buvardage) permet la réalisation d'une électrophorèse et d'un électro-transfert en une seule unité solide et compacte.
  • Résultats rapides et précis, tout en utilisant une quantité minime de tampon
  • Refroidissement passif produisant des gels présentant des séries droites et des bandes nettes
  • Transfert pour jusqu'à 4 gels en 45 minutes avec seulement 300 ml de tampon grâce à l'utilisation des modules de transfert SE302 en option
  • Utilisation avec une large variété de gels pré-coulés
Informations de livraison: Le système complet inclut une chambre tampon inférieure (cuve), des modules de gel avec joints (2 ensembles), un couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 3 plaques de verre rectangulaires (10×10,5 cm), 3 plaques de verre à encoches (10×10,5 cm), 2 peignes (10 puits, épaisseur 1,0 mm), 4 espaceurs en T, épaisseur 1,0 mm, 2 autocollants de positionnement, un outil de séparation de plaques et un joint en gel. L'unité de base inclut les mêmes éléments que ci-dessus, sans les peignes, espaceurs et plaques de verre, qui peuvent être commandés séparément.