Imprimer
Colonnes HPLC d'échange cationique, série CXpak
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F6700210 F6354211
554-2875EA 685 EUR
554-2875 554-2867
Colonnes HPLC d'échange cationique, série CXpak
Colonnes pour chromatographie
Colonnes pour l'analyse des acides aminés par échange de cations.
  • Compatible avec l'analyse simultanée de différents acides aminés