Imprimer
Pipettes monocanaux, électroniques, à volume variable, Eppendorf Xplorer plus®
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4861000.708 4861000.716 4861000.724 4861000.732 4861000.740 4861000.759 4861000.720 4861000.736 4861000.710
613-2229EA 906 EUR
613-2229 613-2230 613-2231 613-2232 613-2233 613-2234 613-6984 613-6985 613-6983
Pipettes monocanaux, électroniques, à volume variable, Eppendorf Xplorer plus®
Pipettes Pipetteurs
Micropipette précise, simple d'emploi et de poids réduit, spécialement conçue pour des normes professionnelles élevées afin de fournir une assistance optimale dans le cadre du travail quotidien. Conception intuitive basée sur le concept Eppendorf PhysioCare® Concept éprouvé.
  • Fonctionnement intuitif avec écran de sélection multifonction, menu multilingue, fonction d'aide, éjection et chargement des embouts sans effort
  • Grande reproductibilité des résultats de mesure
  • Programmation de plusieurs modes dans une séquence
  • Protection par mot de passe
  • Facilité de maintenance, indicateur de la fréquence de maintenance
Modes de pipetage : distribution automatique ; distribution ; pipetage ; pipetage et mélange ; pipetage manuel ; aspiration multiple ; dilution ; pipetage séquentiel ; distribution séquentielle ; pipetage inversé
Easy selection of all functions with the practical selection dial. Air-cushion pipetting system, with autoclavable lower part and epT.I.P.S.® consumables. It operates in the language of your choice. Pipetter maintenance reminder function, based on time or frequency of use as desired.
Applications: Pipetting liquids (manual and automatic), dispensing (timed and manual), pipetting and mixing. Additional applications include aspirating, diluting, sequential dispensing and reverse pipetting.
Informations de commande: chargeur fourni.