Imprimer
Harnais antistatiques, ATEX
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1015074 1015075
113-1275EA 303.27 EUR
113-1275 113-1276
Harnais antistatiques, ATEX
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Ce harnais est la solution idéale pour les travaux en hauteur dans les atmosphères explosives. Il est particulièrement adapté aux environnements pétrochimiques et miniers. Le matériau antistatique prévient les risques de décharge électrostatique pouvant enflammer l'atmosphère explosive, ce qui permet à l'utilisateur de travailler en toute sécurité dans ces environnements à haut risque.
  • Avec deux points d'ancrage (arrière et avant) : polyvalent
  • Sangles de 45 mm en polyester (antistatique) au niveau des épaules et des jambes avec filetages en acier pour assurer une conductivité totale
  • La sangle d'extension dorsale facilite le raccord à la fixation intermédiaire (longe ou bloc d'arrêt de chute)
  • La partie dorsale amovible facilite la mise en place du harnais et empêche les sangles de s'emmêler
Certifications: EN 361, ATEX 949/CE, EN 13464-1, EN 13463-1