Imprimer
VWR®, Bases pour tapis PureStep
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115-1296EA 267 EUR
115-1296 115-1287 115-1288 115-1289 115-1290 115-1291 115-1292 115-2471
VWR®, Bases pour tapis PureStep
Tapis de sol Passe-partout
Ces bases sont conçues pour les tapis PureStep. Elles créent un système pour tout secteur critique sans adhérence directe sur le revêtement. Les bases en PS dur et rigide sont associées à un support antidérapant qui maintient les tapis en place sur quasimment toutes les surfaces.
  • Protection des sols contre les résidus adhésifs des tapis
  • Réduction du risque de glissades et de chutes
  • Parties antidérapantes en tissu polyester à revêtement polymère
  • Résistance naturelle aux microbes et aux moisissures
Informations de commande: Adhesive mats are sold separately.