Imprimer
Colonnes HPLC d'échange anionique, Anion Columns (PRP-X100)
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
79668 79669 79670 79671
554-2272EA 1760 EUR
554-2272 554-2273 554-2274 554-2275
Colonnes HPLC d'échange anionique, Anion Columns (PRP-X100)
Colonnes pour chromatographie
La nouvelle gamme de colonnes anioniques répond aux exigences spécifiques de l'analyse d'anions. Ces quatre colonnes permettent de couvrir tous les aspects de l'analyse d'anions standard, la séparation des 8 anions courants en une opération. La conception unique du matériau de remplissage poreux fortement réticulé et avec un greffage à forte liaison covalente garantissent une excellente durabilité et une grande efficacité de séparation. Les colonnes sont utilisables avec un tampon carbonate-bicarbonate à n'importe quelle concentration ou avec un gradient d'hydroxyde et bien d'autres phases mobiles.
  • Analyse des anions courants dans des solutions aqueuses
  • Séparations haute résolution
  • Support en polymère rigide pour stabilité à la pression jusqu'à 350 bars
  • Utilisable avec des solutions organiques 0 - 100% et à un pH 1 - 13
  • Compatible avec tout chromatographe ionique ou système HPLC
  • Matériel PEEK pour la biocompatibilité
Anion Resolution
- High resolution column with high separation efficiency
- High sample-loading capacity
- Analysis of low and high ion concentrations in a single run
Anion Fast
- For fast separation of all common anions under 15 minutes
- Well-balanced ratio between good resolution and short analysis time
- For medium and low sample concentrations from 1 to 500 ppm
Anion Micro
- High resolution of common anions
- Ideal for separating/isolating limited sample amounts
- Can be used with micro pumps at low flow rate in the μl/min range
Anion Trace
- Separation of common anions and oxihalides
- Improved signal-to-noise for analysis of very low concentrations in ppb range
- Improved peak shape and shorter retention times for late eluting anions