Imprimer
Colonnes de chromatographie ionique, analyse des cations
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F6709608 F6700530 F7120012 F7122000
554-2896EA 523 EUR
554-2896 554-2887 554-2935 554-2936
Colonnes de chromatographie ionique, analyse des cations
Colonnes pour chromatographie
YS-50
- Type performance supérieure de YK-421
- Applicable aux analyses utilisant aussi bien la méthode avec suppresseur que la méthode sans suppresseur
- Meilleure symétrie de pic, en particulier pour l'analyse des cations divalents
- Convient à l'analyse des alkylamines et des métaux de transition
YK-421
- Colonnes pour l'analyse des cations en utilisant la méthode sans suppresseur
- Analyse simultanée des cations monovalents et divalents
- Conviennent à la séparation des alkylamines
Y-521
- Colonnes pour l'analyse des cations en utilisant la méthode sans suppresseur
- Pour la séparation des cations monovalents ou divalents
T-521
- T-521 convient à l'analyse des ions de métaux de transition
- Gain de sensibilité lors de dérivation post-colonne avec détection fluo