Imprimer
Couvercles pour récipients de réaction
Fournisseur: KGW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D4278-S D4303-S D4304
KGWAD4278-SEA 0 EUR
KGWAD4278-S KGWAD4303-S KGWAD4304
Couvercles pour récipients de réaction
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes