Imprimer
VWR®, Rubans adhésifs de scellage de boîte de cachets pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
817-0100EA 23.1 EUR
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, Rubans adhésifs de scellage de boîte de cachets pour salles propres
Rubans adhésifs
La face arrière en polyéthylène et l'adhésif acrylique de ces rubans présentent de faibles émissions de gaz et de bonnes propriétés de propreté après décollement. Ils sont principalement utilisés pour le codage couleur et le scellage de boîte de cachets.
  • Surétiquetage (pour protéger les étiquettes en papier)
  • Maintenance
  • Codage couleur
Traités dans un environnement contrôlé, les rubans adhésifs sont enroulés autour d'un rouleau en plastique et emballés individuellement.
Longueur : 32,9 m
Différentes couleurs disponibles.