Ces multi-mètres polyvalents et portables peuvent mesurer le pH, le potentiel rédox, la conductivité et l'oxygène dissous (optique). Leur robustesse et le large choix de capteurs en font le produit idéal pour les applications et le développement de procédés. Étanchéité IP 66/IP 67.
- Boitier en plastique renforcé pour applications industrielles difficiles
- Capot intégré pour protéger l’écran et servir de support
- Ecran TFT couleur haute résolution Transflectif pour une lecture dans des conditions à forte luminosité
- Fonction d’enregistrement des données jusqu’à 10 000 valeurs
- Entrée numérique Memosens® pour que les signaux soient numérisés et transférés de façon inductive via une connexion sans contact
- Etui de capteur intégré (boite de protection du capteur) évite que le capteur ne se dessèche et s’abime
- Possibilité de réaliser des mesures optiques de l’oxygène
- Contrôle automatique de l’état de l’équipement et de l’électrode; information sur les données de l’électrode et des fréquences de calibration
- Grâce à Memosens® sauvegarder dans l’électrode toutes les informations sur la vie de l’électrode (historique d’étalonnage, durée de fonctionnement, durée de vie restante, charge de l’électrode, cycles SIP & CIP,…)
Portavo® 907 OXY Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter and the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, with M12 8-pin plug according to DIN EN 50262.
Portavo® 907 LDO Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, a carrying case and buffer solutions.
Portavo® 907 pH Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens sensor SE 102 NMS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Portavo® 907 Multi Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens pH sensor SE 102 NMS, Meosens conductivity sensor SE 615/1-MS, Memosens oxygen sensor SE 715/1-MS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Informations de livraison: Fournis avec manuel, quatre piles AA, sangle de transport, certificat d'usine, port micro USB pour connecter un PC, câble USB (1,5 m) et logiciel PC Paraly® 112. Tous, à l'exception du kit, sont livrés sans électrode, à commander séparément.
Le kit Portavo® 907 LDO comprend le multimètre Portavo® 907, la sonde numérique SE 340 pour des mesures optiques de l'oxygène, une mallette de transport ainsi que des solutions tampons.
Le kit Portavo® 907 pH comprend le multimètre Portavo® 907, le capteur Memosens numérique SE 102 NMS, le câble Memosens®, la mallette de transport et des solutions tampons pH.
Le multi-kit Portavo® 907 comprend le multimètre Portavo® 907, le capteur de pH Memosens® numérique SE 102 NMS, le capteur de conductivité Memosens® SE 615/1-MS, le capteur d'oxygène Memosens® SE 715/1-MS, le câble Memosens®, la mallette de transport et des solutions tampons pH.